Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, Biograde, 99,5%
Artikelnummer. 11365138
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 4 L
Emballage:
Under Argon
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11365138 1 L Under Argon 1 L
11345138 4 L Under Argon 4 L
11355138 4 x 4 L Under Argon 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11365138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044063.K2
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Velegnet til bioteknologiske anvendelser. Nyttig til spektrofotometri, kromatografi og ICP-MS-detektion. Bruges også til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid. | CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Velegnet til bioteknologiske applikationer.1-methyl-2-pyrrolidinon, er nyttig til spektrofotometri, kromatografi og ICP-MS detektion. Det er nyttigt til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid. Det er også nyttigt til farmaceutiske og forskellige industrielle anvendelser på grund af dets brede solvens og lave flygtighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
  • Velegnet til bioteknologiske applikationer
  • Nyttig til spektrofotometri, kromatografi og ICP-MS-detektion
  • Anvendes til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid
  • Også nyttig til farmaceutiske, forskellige industrielle anvendelser på grund af dens brede solvens og lave flygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00003193
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt -24 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,033 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 L
Flammepunkt 86 °C (187 °F)
Tændingspunkt 270 °C (518 °F)
Lugt Amin-lignende
Emballage Under Argon
Fysisk form Væske, pakket under argon
Brydningsindeks 1.4705
Beilstein 106420
Kogepunkt 204 °C
Opløselighedsinformation Blander med vand, lavere alkoholer, ketoner, ethylacetat, ricinusolie, kloroform og benzen. Moderat blandbar med alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 99.13
Grad Biokemisk