Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinone, Biograde, 99.5%
Artikelnummer. 11345138
Mængde:
1 L
4 L
4 x 4 L
Emballage:
Under Argon
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11345138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044063.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Velegnet til bioteknologiske applikationer. Nyttig til spektrofotometri, kromatografi og ICP-MS detektion. Bruges også til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid.
Velegnet til bioteknologiske applikationer.1-methyl-2-pyrrolidinon, er nyttig til spektrofotometri, kromatografi og ICP-MS detektion. Det er nyttigt til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid. Det er også nyttigt til farmaceutiske og forskellige industrielle anvendelser på grund af dets brede solvens og lave flygtighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
  • Velegnet til bioteknologiske applikationer
  • Nyttig til spektrofotometri, kromatografi og ICP-MS-detektion
  • Anvendes til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid
  • Også nyttig til farmaceutiske, forskellige industrielle anvendelser på grund af dens brede solvens og lave flygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00003193
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt -24°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.033 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 204°C
Mængde 4 L
Flammepunkt 86°C (187°F)
Tændingspunkt 270°C (518°F)
Lugt Amine-like
Emballage Under Argon
Fysisk form Væske, pakket under argon
Brydningsindeks 1.4705
Beilstein 106420
Opløselighedsinformation Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formel vægt 99.13
Grad Biokemisk