Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, vandfri 99,5 %, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Product Code. 11380358
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Unit Size:
1 L
100ml
4 L
400ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11380358 100 mL 100ml
11350358 4 x 100 mL 400ml
11360358 1 L 1 L
11370358 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11380358 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043741.AE
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99,13 g/mol
1-methyl-2-pyrrolidinon er nyttig til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid. Det er også nyttigt til farmaceutiske og forskellige industrielle anvendelser på grund af dets brede solvens og lave flygtighed. Det bruges som afstrygningsmiddel, ovnrens og malingfjerner. Det er involveret i udvindingen af smøreolieprocessen og i rensningen af syntetisk gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00003193
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-Pyrrolidinone
Smeltepunkt -24 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.033 g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt 86 °C (187 °F)
Lugt Amin-lignende
Emballage ChemSeal™ Flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4705
Beilstein 106420
Kogepunkt 204 °C
Opløselighedsinformation Blander med vand, lavere alkoholer, ketoner, ethylacetat, ricinusolie, kloroform og benzen. Moderat blandbar med alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 99.13
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone