Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, vandfri 99,5 %, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
1-methyl-2-pyrrolidinon er nyttig til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid. Det er også nyttigt til farmaceutiske og forskellige industrielle anvendelser på grund af dets brede solvens og lave flygtighed. Det bruges som afstrygningsmiddel, ovnrens og malingfjerner. Det er involveret i udvindingen af smøreolieprocessen og i rensningen af syntetisk gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under Argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-Pyrrolidinone |
| Smeltepunkt | -24 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.033 g/mL |
| Mængde | 4 x 1 L |
| Flammepunkt | 86 °C (187 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Emballage | ChemSeal™ Flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4705 |
| Vis mere |