Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous, 99.5%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Artikelnummer. 11350358
Mængde:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
4 L
400ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11350358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043741.5Y
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
1-methyl-2-pyrrolidinon er nyttig til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid. Det er også nyttigt til farmaceutiske og forskellige industrielle anvendelser på grund af dets brede solvens og lave flygtighed. Det bruges som afstrygningsmiddel, ovnrens og malingfjerner. Det er involveret i udvindingen af smøreolieprocessen og i rensningen af syntetisk gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00003193
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-Pyrrolidinone
Smeltepunkt °C to 24°C
Tæthed 1.033
Kogepunkt 204°C
Mængde 4 x 100 mL
Flammepunkt 86°C (187°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4705
Beilstein 106420
Opløselighedsinformation Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formel vægt 99.13
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Methyl-2-pyrrolidone