Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, ACS-reagens, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Tæthed | 1,028 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.095 |
| Flammepunkt | 91 °C (195,8 °F) |
| Tændingspunkt | 518 °F |
| Damptryk | 0,29 mmHg (20 °C), 0,99 mmHg (40 °C) |
| Beilstein | 106420 |
| Formel vægt | 99,13 g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-pyrrolidone