Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 99+%
Beskrivelse
1-methyl-2-pyrrolidinon er nyttig til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid. Det er også nyttigt til farmaceutiske og forskellige industrielle anvendelser på grund af dets brede solvens og lave flygtighed. Det bruges som afstrygningsmiddel, ovnrens og malingfjerner. Det er involveret i udvindingen af smøreolieprocessen og i rensningen af syntetisk gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-methyl-2-pyrrolidinon er nyttig til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid. Det er også nyttigt til farmaceutiske og forskellige industrielle anvendelser på grund af dets brede solvens og lave flygtighed. Det bruges som afstrygningsmiddel, ovnrens og malingfjerner. Det er involveret i udvindingen af smøreolieprocessen og i rensningen af syntetisk gas.
Opløselighed
Blandbar med vand, lavere alkoholer, ketoner, ethylacetat, ricinusolie, chloroform og benzen. Moderat blandbar med alifatiske kulbrinter.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Hygroskopisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Smeltepunkt | -24 °C |
| Tæthed | 1.033 |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 86 °C (187 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.4705 |
| Beilstein | 106420 |
| Kogepunkt | 204 °C |
| Opløselighedsinformation | Blander med vand, lavere alkoholer, ketoner, ethylacetat, ricinusolie, kloroform og benzen. Moderat blandbar med alifatiske kulbrinter. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone