Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 99+%, til spektroskopi
Product Code. 11976581 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
11976581 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10452221 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11976581 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 222080025
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99,133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.133
MDL nummer MFCD00003193
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Navn note 99+%
Absorbans (1 cm celle vs. vand), 0,01 ved 340 nm, 0,04 ved 320 nm, 0,1 ved 300 nm, 0,55 ved 270 nm, 1 ved 262nm
Tæthed 1.0300g/mL
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 99+%
Damptryk Damptryk: 0,7 mbar ved 25 °C
Vand 0,05% maks. (K.F.)
Beilstein 21, 237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15, 6190
Formel vægt 99.13
Procent renhed ≥99.0%
Grad Spektroskopi