Få mere at vide
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 99%, Reagenskvalitet, Solstice
Artikelnummer. 15607970
Skift visning
Mængde:
1 L
18 L
25 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
18 L
25 L
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15607970 1 L Glasflaske 1 L
15647970 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15637970 4 x 4 L Glasflaske Pakke med 4
15697960 18 L Rustfri ståldåse 18 L
15627970 25 L Rustfri ståldåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15607970 Leverandør Fluka Leverandørnr. M796031L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00 DKK
    334.60 DKK / 1 L
    Spare 81.40 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.133
MDL nummer MFCD00003193
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8,5 til 10 (ved 100,00g/L 20 °C)
Smeltepunkt -24 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,028 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.095
Flammepunkt 91 °C (195,8 °F)
Tændingspunkt 518 °F
Lugt Amin-lignende
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 0,99 mmHg (40 °C), 0,29 mmHg (20 °C)
Beilstein 106420
Kogepunkt 204 °C (1013 hPa)
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar i vand
Formel vægt 99,13 g/mol
Procent renhed 0.99
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-pyrrolidone