Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 99,5 %, til peptidsyntese
Artikelnummer. 11986581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11986581 10 L Metal tromme 10 L
10361334 1 L Glasflaske 1 L
10113781 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11986581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7120.00 DKK
    6910.55 DKK / 10 L
    Spare 209.45 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt -24,0 °C
Tæthed 1.0300g/mL
Mængde 10 L
Flammepunkt 91 °C
Emballage Metal tromme
Brydningsindeks 1,4690 til 1,4710
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.03
Viskositet 1,67 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (K.F.)
Beilstein 21,237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15,619
Kogepunkt 202,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 99.13
Procent renhed 99.50%
Grad Peptidsyntese