Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Smeltepunkt | -24.0°C |
| Navn note | Over Molecular Sieves |
| CAS min % | 99.4 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.0300g/mL |
| Kogepunkt | 202.0°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 91°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Product Identifier
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.