Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, Extra Dry, AcroSeal™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Smeltepunkt | -24.0°C |
| CAS min % | 99.4 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.0300g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 91°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.