Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Smeltepunkt | -24.0°C |
| Tæthed | 1.0300g/mL |
| Mængde | 5 L |
| Flammepunkt | 91°C |
| Emballage | Metal tromme |
| Brydningsindeks | 1.4690 to 1.4710 |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Specifik vægtfylde | 1.03 |
| Viskositet | 1.67 mPa.s (20°C) |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone