Learn More
1-Methyl-2-pyridone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-pyridone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3 |
| Formel vægt | 109.0528 |