Få mere at vide
1-Methyl-2-propylbenzen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312181
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30312181 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312181 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15142050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-n-propylbenzene
CAS 1074-17-5
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-2-n-propylbenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Toluene, o-propyl- (6CI,8CI), 1-Methyl-2-propylbenzene, 1-Methyl-2-n-propylbenzene, 1-Propyl-2-methylbenzene, 2-Methyl-1-propylbenzene, 2-Propyltoluene, NSC 73977, o-Methylpropylbenzene, o-Propyltoluene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h4-5,7-8H,3,6H2,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCCc1ccccc1C
IUPAC navn 1-methyl-2-propylbenzen
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 134.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 134,1096 g/mol