Få mere at vide
(1-Methyl-2-piperidnyl)methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612025
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10612025 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10696483 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10450584 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612025 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01154CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5298-72-6
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD05022432
InChI nøgle PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2794677
SMIL CN1CCCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-2-piperidinyl)methanamine
Tæthed 0.9102g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-methylpiperidin-2-yl methanamine, 1-methyl-2-piperidinyl methanamine, 2-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-2-yl methanamine, c-1-methyl-piperidin-2-yl-methylamine, 1-methyl-2-piperidnyl methanamine, 1-methyl-2-piperidyl methylamine, pubchem8033, 1-methyl-2-aminomethylpiperidine, 2-piperidinemethanamine,1-methyl
IUPAC navn (1-methylpiperidin-2-yl)methanamin
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%