Få mere at vide
1-Methyl-2-piperidinemethanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
25g; Glass bottle
Artikelnummer.
10581421 25g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10581421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168050250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-piperidinemethanol
Navn note 97%
CAS 20845-34-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 79.0°C to 80.0°C (7.0mmHg)
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H15NO
Brydningsindeks 1.4813 to 1.4833
MDL nummer MFCD00006494
Mængde 25g
Specifik vægtfylde 0.98
Synonym 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvent
InChI nøgle HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCCCC1CO
IUPAC navn (1-methylpiperidin-2-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 129.2
PubChem CID 89394
Formel vægt 129.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-piperidinemethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.