missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-2-piperidinecarboxaldehyde (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-piperidinecarboxaldehyde |
| CAS | 41467-01-0 |
| Molekylær formel | C7H13NO |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCCCC1C=O |
| IUPAC navn | 1-methylpiperidine-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.18 |
| Formel vægt | 127.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?