Få mere at vide
1-methyl-2-phenylindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429617
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429617 10 g 10g
11439617 50 g 50g
11449617 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22105.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3558-24-5 | C15H13N | 207.276 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3558-24-5
Molekylær formel C15H13N
Molekylvægt (g/mol) 207.276
MDL nummer MFCD00022892
InChI nøgle SFWZZSXCWQTORH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-phenyl-1h-indole, 2-phenyl-n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl-2-phenyl, n-methyl-2-phenylindole, indole, 1-methyl-2-phenyl, pubchem7435, n-methyl-2-phenyl indole, n-methyl-2-phenyl-indole, acmc-1cp6x, 1-methyl-2-phenyl-indole
PubChem CID 77095
IUPAC navn 1-methyl-2-phenylindol
SMIL CN1C2=CC=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-phenylindole
Smeltepunkt 98°C to 99°C
Mængde 10 g
Beilstein 148770
Formel vægt 207.28
Procent renhed 99%