missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1-Methyl-2-phenylethyl)-carbamic Acid, 2-Methylpropyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Methyl-2-phenylethyl)-carbamic Acid, 2-Methylpropyl Ester |
| CAS | 27822-62-4 |
| Molekylær formel | C14H21NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Isobutyl(1-phenylpropan-2-yl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-11(2)10-17-14(16)15-12(3)9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,11-12H,9-10H2,1-3H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(C)COC(=O)NC(C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-methylpropyl N-(1-phenylpropan-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.32 |
| Formel vægt | 235.1572 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?