Få mere at vide
1-Methyl-2-oxo-3,4-dihydroquinoline-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-oxo-3,4-dihydroquinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 14271-45-5 |
| Molekylær formel | C11H11NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-2-oxo-4-quinolinecarboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-2-oxo-Cinchoninic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11(14)15)6-10(12)13/h2-5,8H,6H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CN1C(=O)CC(C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-methyl-2-oxo-3,4-dihydroquinoline-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vægt | 205.0739 |