missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-2-oxo-3,4-dihydroquinoline-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30346108
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4968455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-oxo-3,4-dihydroquinoline-4-carboxylic Acid
CAS 14271-45-5
Molekylær formel C11H11NO3
Mængde 5 mg
Synonym 1-Methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-2-oxo-4-quinolinecarboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-2-oxo-Cinchoninic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H11NO3/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11(14)15)6-10(12)13/h2-5,8H,6H2,1H3,(H,14,15)
SMIL CN1C(=O)CC(C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC navn 1-methyl-2-oxo-3,4-dihydroquinoline-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 205.21
Formel vægt 205.0739
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.