missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-2-oxindole (1-Methyl-2-indolone), TRC

Artikelnummer. 30481099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481099 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3054905G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-oxindole (1-Methyl-2-indolone)
CAS 61-70-1
Molekylær formel C9 H9 N O
Mængde 5 g
Synonym 1-Methyl-1,3-dihydroindol-2-one, 1-Methyl-1H-indolin-2-one, 1-Methyl-2-indolinone, 1-Methyl-2-oxindole, 1-Methylindol-2(3H)-one, 1-Methyloxindole, Ba 2777, N-Methyl-2-indolinone, N-Methylindol-2(3H)-one, N-Methyloxindole, NSC 97219
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
SMIL CN1C(=O)Cc2ccccc12
IUPAC navn 1-methylindolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 147.174
Formel vægt 147.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.