Få mere at vide
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30052088
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052088 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052088 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0889.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole
CAS 14486-52-3
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H8 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, Thiamazole Imp. C (EP), 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole, Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, Methimazole Related Compound C, Thiamazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
SMIL CSc1nccn1C
IUPAC navn 1-methyl-2-methylsulfanylimidazole
Molekylvægt (g/mol) 128.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 128.0408 g/mol