Få mere at vide
1-Methyl-2-imidazolidinon, 98+%
Artikelnummer. 10554664 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10554664 2 g Glasflaske 2g
10523231 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10554664 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304150020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 694-32-6 | C4H8N2O | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-32-6
Molekylær formel C4H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00800601
InChI nøgle JTPZTKBRUCILQD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 567600
IUPAC navn 1-methylimidazolidin-2-on
SMIL CN1CCNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-imidazolidinone
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 2 g
Synonym 1-methyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidone, n-methylimidazolidinone, acmc-209yb9, 3-methylimidazolidin-2-one, 1-methylimidazolidine-2-one, 1-methyl-imidazolidin-2-one, 2-imidazolidinone,1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidinone #
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk fast stof