Få mere at vide
1-Methyl-2-imidazolemethanol, 98%
Artikelnummer. 15461019
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461019 25 g 25g
15451019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 15461019 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64006.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 17334-08-6 | C5H8N2O | 112,132 g/mol
1-Methyl-2-imidazolmethanol anvendes som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methyl-2-imidazolmethanol anvendes som mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syre, syrechlorider, halogener, halogencarboner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17334-08-6
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
MDL nummer MFCD00964673
InChI nøgle CDQDMLWGTVLQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-2-yl methanol, 1-methylimidazol-2-yl methanol, 1h-imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolyl methanol, 2-hydroxymethyl-1-methylimidazole, imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-2-methanol, 1-methylimidazol-2-yl methan-1-ol, pubchem9047
PubChem CID 573612
IUPAC navn (1-methylimidazol-2-yl)methanol
SMIL CN1C=CN=C1CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-imidazolemethanol
Smeltepunkt 107 °C til 111 °C
Mængde 25 g
Beilstein 113492
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof