Få mere at vide
1-Methyl-2-imidazolmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451019
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451019 5 g 5g
15461019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64006.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17334-08-6 | C5H8N2O | 112.132 g/mol
1-Methyl-2-imidazolmethanol anvendes som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methyl-2-imidazolmethanol anvendes som mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syre, syrechlorider, halogener, halogencarboner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17334-08-6
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
MDL nummer MFCD00964673
InChI nøgle CDQDMLWGTVLQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-2-yl methanol, 1-methylimidazol-2-yl methanol, 1h-imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolyl methanol, 2-hydroxymethyl-1-methylimidazole, imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-2-methanol, 1-methylimidazol-2-yl methan-1-ol, pubchem9047
PubChem CID 573612
IUPAC navn (1-methylimidazol-2-yl)methanol
SMIL CN1C=CN=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-imidazolemethanol
Smeltepunkt 107°C to 111°C
Mængde 5 g
Beilstein 113492
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof