Få mere at vide
1-methyl-2-benzimidazolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10472441 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10472441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276500050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1849-01-0 | C8H8N2O | 148.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-benzimidazolinone
Navn note 98%
CAS 1849-01-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 192°C to 196°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8N2O
MDL nummer MFCD00142654
Mængde 5 g
Beilstein 24, IV, 276
Synonym 1-methyl-2-benzimidazolinone, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-methyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, n-methylbenzimidazolone, 1-methylbenzimidazolone, n-methylbenzimidazolinone
InChI nøgle PYEHNKXDXBNHQQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(=O)NC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 3-methyl-lH-benzimidazol-2-on
Molekylvægt (g/mol) 148.17
PubChem CID 590540
Formel vægt 148.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver