Få mere at vide
1-Methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-b-carboline-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 5470-37-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13H14N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro-1-methyl-, 2,3,4,9-Tetrahydro-1-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-3-carboxyharmane, 1,2,3,4-Tetrahydroharman-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline-3-carboxylic acid, NSC 26225, Tetrahydroharman-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-9H-β-carboline-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-5,7,11,14-15H,6H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | CC1C2=C(CC(N1)C(=O)O)C3=CC=CC=C3N2 |
| IUPAC navn | 1-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.26 |
| Vis mere |