Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10220115
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10220115 5 g 5g
10255074 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10220115 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC02701DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6973-60-0
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.127
MDL nummer MFCD00003088
InChI nøgle ILAOVOOZLVGAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid, n-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrrolecarboxylic acid, methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacid, pubchem9181, acmc-209oar, ksc353i0t, 2-carboxy-1-methyl-1h-pyrrole
PubChem CID 81453
IUPAC navn 1-methylpyrrole-2-carboxylic acid
SMIL CN1C=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%