Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrrol-2-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30467651
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30467651 5 g
1 options
Artikelnummer. 30467651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3285405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1192-58-1
Molekylær formel C6H7NO
Mængde 5 g
Synonym 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methyl-2-formylpyrrole, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole, 2-Formyl-N-methylpyrrole, N-Methyl-2-formylpyrrole, N-Methyl-2-pyrrolaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolylcarboxaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carbaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, NSC 72386
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
SMIL Cn1cccc1C=O
IUPAC navn 1-methylpyrrol-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528