Få mere at vide
(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049131 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10049131 1 g 1g
10673013 250 mg 250mg
10649505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10049131 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. CC02713DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 69807-81-4
Molekylær formel C6H10N2
Molekylvægt (g/mol) 110.16
MDL nummer MFCD02677708
InChI nøgle GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776207
IUPAC navn (1-methylpyrrol-2-yl)methanamine
SMIL CN1C=CC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine
Formel vægt 110.16
Procent renhed 97%