Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol, 97+%
Artikelnummer. 11303706
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303706 1 g 1g
11313706 5 g 5g
11323706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14831.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 930-36-9 | C4H6N2 | 82,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-36-9
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.106
MDL nummer MFCD00144943
InChI nøgle UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
PubChem CID 70255
ChEBI CHEBI:59025
IUPAC navn 1-methylpyrazol
SMIL CN1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole
Kogepunkt 127°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Lugt Pungent
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105207
Formel vægt 82.11
Procent renhed ≥97%