Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702125
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702125 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10327264 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702125 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62303DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1020721-61-2
Molekylær formel C4H5ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 180.606
MDL nummer MFCD09065021
InChI nøgle OWLKLUGPVSESBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulfonyl chloride, 2-methyl-2h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 5-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, chloro 1-methylpyrazol-5-yl sulfone, 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulphonyl chloride, 2-methylpyrazol-3-yl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 22472621
IUPAC navn 2-methylpyrazol-3-sulfonylchlorid
SMIL CN1C(=CC=N1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 180.61
Procent renhed 97%