Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15420988
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420988 250 mg 250mg
15400988 1 g 1g
15410988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54785.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 288148-34-5 | C4H5ClN2O2S | 180,606 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288148-34-5
Molekylær formel C4H5ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 180.606
MDL nummer MFCD04968667
InChI nøgle RDAVKKQKMLINOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylpyrazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-9ci, 4-chlorosulfonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 17024730
IUPAC navn 1-methylpyrazol-4-sulfonylchlorid
SMIL CN1C=C(C=N1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 179.98
Procent renhed 97%