Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11966221 5 g 5g
11956221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444080050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5952-92-1 | C5H6N2O2 | 126.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5952-92-1
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.11
InChI nøgle UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl, 4-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methylpyrazole-4-carboxylicacid, zlchem 1243, pubchem16306, pubchem20860, acmc-209me3
PubChem CID 643160
ChEBI CHEBI:74741
IUPAC navn 1-methylpyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CN1C=C(C=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 207°C to 209°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.