Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450416
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450416 1 g 1g
15460416 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53139.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 761446-44-0 | Molecular Formula: C10H17BN2O2 | Molecular Weight: 208.07 g/mol
Det er et reagens, der bruges til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, transesterificeringsreaktioner. Det er involveret i flere reaktioner som et reagens til fremstilling af aminothiazoler somγ -sekretasemodulatorer, amino-pyrido-indol-carboxamider, som potentielle JAK2-hæmmere til behandling af myeloproliferative lidelser, pyridinderivater som TGF-β 1 og aktive A-signalhæmmere og MK-2461-analoger som hæmmere af c-Met-kinase til behandling af cancer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et reagens, der bruges til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, transesterificeringsreaktioner. Det er involveret i flere reaktioner som et reagens til fremstilling af aminothiazoler somγ -sekretasemodulatorer, amino-pyrido-indol-carboxamider, som potentielle JAK2-hæmmere til behandling af myeloproliferative lidelser, pyridinderivater som TGF-β 1 og aktive A-signalhæmmere og MK-2461-analoger som hæmmere af c-Met-kinase til behandling af cancer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 761446-44-0
Molekylær formel C10H17BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 208.07
MDL nummer MFCD03789259
InChI nøgle UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2773987
IUPAC navn 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
SMIL CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 59 °C til 64 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 208.07
Procent renhed 97%