Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-4-boronsyrehydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11986241 1 g 1g
11976241 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445490010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1026796-02-0
Molekylær formel C4H8BClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.38
MDL nummer MFCD09972098
InChI nøgle YFPLZINTZVVVJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpyrazole-4-boronic acid, hcl, 1-methyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid hydrochloride, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazole-4-boronic acid hcl, 1-methyl-1h-pyrazol-4-ylboronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazol-4-ylboronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazole-4-boronic acid,hcl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid xhcl, 1-methylpyrazole-4-boronic acid hydrochloride, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid hcl
PubChem CID 45158882
IUPAC navn (1-methylpyrazol-4-yl)boronsyre;hydrochlorid
SMIL Cl.CN1C=C(C=N1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.38
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.