Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine Sulfate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4.H2O4S/c1-8-4(6)3(5)2-7-8;1-5(2,3)4/h2H,5-6H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vægt | 210.0423 |