Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 146 °C til 156 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 126.11 |
| Procent renhed | 96% |