Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 96%
Artikelnummer. 11439480
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439480 250 mg 250mg
11449480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439480 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50317.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25016-20-0 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25016-20-0
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD00464254
InChI nøgle YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
IUPAC navn 1-methylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 146°C to 156°C
Lugt Odorless
Mængde 250 mg
Formel vægt 126.11
Procent renhed 96%