Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10746905
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10746905 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10226753 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746905 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48301CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 25016-20-0
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD00464254
InChI nøgle YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
IUPAC navn 1-methylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 126.11
Procent renhed 95%