Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10368493
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10368493 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10235554 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10368493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48302DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 84547-60-4
Molekylær formel C5H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 144.558
MDL nummer MFCD03419367
InChI nøgle JCZIPPIUHKRMOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, 1-methyl-3-pyrazolecarbonyl chloride, art-chem-bb b006627, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
PubChem CID 12845045
IUPAC navn 1-methylpyrazol-3-carbonylchlorid
SMIL CN1C=CC(=N1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 144.56
Procent renhed 97%