Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543192
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10543192 10 g 10g
10533192 1 g 1g
10103464 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10543192 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' GK03066EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-21-8
Molekylær formel C4H7N3
Molekylvægt (g/mol) 97.121
MDL nummer MFCD00068156
InChI nøgle JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1-methyl-5-aminopyrazole, 5-amino-1-methylpyrazole, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl, 2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1-methyl-pyrazole, 2-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 1-methylpyrazole-5-ylamine
PubChem CID 136927
IUPAC navn 2-methylpyrazol-3-amin
SMIL CN1C(=CC=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 97.12
Procent renhed 97%