Få mere at vide
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamin, 97%
Artikelnummer. 15355048 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15355048 5 g 5g
15345048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15355048 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456030050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 863548-52-1 | C5H9N3 | 111,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 863548-52-1
Molekylær formel C5H9N3
Molekylvægt (g/mol) 111.15
InChI nøgle XNTFQMKXUFFUQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-methylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methylpyrazole, 1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methylpyrazol-5-yl methylamine, c-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-methylamine
PubChem CID 7019421
IUPAC navn (2-methylpyrazol-3-yl)methanamin
SMIL CN1C(=CC=N1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Kogepunkt 140,0 °C (8,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 111.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.