Få mere at vide
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10751385
Skift visning
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer.
10751385 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10751385 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62313DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS 863548-52-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C5H9N3
MDL nummer MFCD03419808
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-methylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methylpyrazole, 1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methylpyrazol-5-yl methylamine, c-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-methylamine
InChI nøgle XNTFQMKXUFFUQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(=CC=N1)CN
IUPAC navn (2-methylpyrazol-3-yl)methanamine
Molekylvægt (g/mol) 111.148
PubChem CID 7019421
Formel vægt 111.15
Procent renhed 97%