Få mere at vide
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15259736 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15259736 1 g 1g
15269736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15259736 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451510010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 84547-61-5
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.13
InChI nøgle WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
PubChem CID 11815316
IUPAC navn (2-methylpyrazol-3-yl)methanol
SMIL CN1C(=CC=N1)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Smeltepunkt 57.0°C to 60.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 1 g
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.