Få mere at vide
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632705
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10632705 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10433024 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632705 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62309CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 84547-61-5
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
MDL nummer MFCD08556301
InChI nøgle WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
PubChem CID 11815316
IUPAC navn (2-methylpyrazol-3-yl)methanol
SMIL CN1C(=CC=N1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%