Få mere at vide
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651704
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10651704 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10122514 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651704 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48309CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 84547-62-6
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
MDL nummer MFCD08690274
InChI nøgle WCKJRVKJTUIAFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12845046
IUPAC navn (1-methylpyrazol-3-yl)methanol
SMIL CN1C=CC(=N1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol, 1-methyl, 1-methylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, akos pao-1076, pubchem23752, 1-methyl-3-pyrazolyl methanol, hydroxymethyl-1-methylpyrazole
Formel vægt 112.13
Procent renhed 95%
Produkttitel
Vælg et problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.