Få mere at vide
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amin, 97%
Artikelnummer. 15395078 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15395078 5 g 5g
15305088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15395078 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456730050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 1904-31-0 | C4H7N3 | 97,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1904-31-0
Molekylær formel C4H7N3
Molekylvægt (g/mol) 97.12
InChI nøgle MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
IUPAC navn 1-methylpyrazol-3-amin
SMIL CN1C=CC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Kogepunkt 93,0 °C til 94,0 °C (0,5 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 97.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.